2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32000-1G OR32000-5G
APOSOR32000-1GEA 105 EUR
APOSOR32000-1G APOSOR32000-5G
2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 95%
2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020713
Núm. CAS: 1008-65-7