3-(Dimethylamino)-2-(2-thienyl)acrylonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2Z)-3-(Dimethylamino)-2-(thiophen-2-yl)prop-2-enenitrile
OR32006-1G OR32006-25G OR32006-5G
APOSOR32006-1GEA 122 EUR
APOSOR32006-1G APOSOR32006-25G APOSOR32006-5G
3-(Dimethylamino)-2-(2-thienyl)acrylonitrile 95%
3-(Dimethylamino)-2-(2-thienyl)acrylonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00138239
Núm. CAS: 165404-37-5