3-(Dimethylamino)-2-(3-thienyl)acrylonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2Z)-3-(Dimethylamino)-2-(thiophen-3-yl)prop-2-enenitrile
OR32007-1G OR32007-25G OR32007-5G OR32007-10G
APOSOR32007-1GEA 180 EUR
APOSOR32007-1G APOSOR32007-25G APOSOR32007-5G APOSOR32007-10G
3-(Dimethylamino)-2-(3-thienyl)acrylonitrile 95%
3-(Dimethylamino)-2-(3-thienyl)acrylonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00127051
Núm. CAS: 165404-39-7