5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32009-1G OR32009-5G
APOSOR32009-1GEA 0 EUR
APOSOR32009-1G APOSOR32009-5G
5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₉H₉N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143415
Núm. CAS: 1913-72-0