trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3201-1G OR3201-5G
APOSOR3201-1GEA 40.6 EUR
APOSOR3201-1G APOSOR3201-5G
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
Formula: C₈H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 113 °C/ 0,03 kPa
Pto. de fusión: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09260493
Núm. CAS: 25712-33-8