2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(1,2,4-Triazol-1-yl)acetonitrile
OR32027-1G OR32027-5G
APOSOR32027-1GEA 63.8 EUR
APOSOR32027-1G APOSOR32027-5G
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)acetonitrile 95%
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)acetonitrile
Formula: C₄H₄N₄
MW: 108,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792910
Núm. CAS: 81606-79-3