1-(4-Acetylphenyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32034-1G OR32034-5G
APOSOR32034-1GEA 270 EUR
APOSOR32034-1G APOSOR32034-5G
1-(4-Acetylphenyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
1-(4-Acetylphenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00231449
Núm. CAS: 250713-76-9