2-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)acetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32038-1G OR32038-5G
APOSOR32038-1GEA 270 EUR
APOSOR32038-1G APOSOR32038-5G
2-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)acetamide
Formula: C₁₂H₁₅ClN₂O₂
MW: 254,72 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172685
Núm. CAS: 170655-46-6