1-(2-Bromoetoxi)-4-metoxibenceno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32047-1G OR32047-25G OR32047-5G
APOSOR32047-1GEA 180 EUR
APOSOR32047-1G APOSOR32047-25G APOSOR32047-5G
1-(2-Bromoetoxi)-4-metoxibenceno 95%
1-(2-Bromoetoxi)-4-metoxibenceno
Formula: C₉H₁₁BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017893
Núm. CAS: 22921-76-2