Ácido 5-cloro-2-piridincarboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 5-Chloro-2-picolinic acid
OR3205-25G OR3205-5G OR3205-1G
APOSOR3205-25GEA 60.9 EUR
APOSOR3205-25G APOSOR3205-5G APOSOR3205-1G
Ácido 5-cloro-2-piridincarboxílico 98%
Ácido 5-cloro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Pto. de fusión: 166…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114192
Núm. CAS: 86873-60-1