2-(Bromomethyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]quinazolin-5(3H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32051-1G OR32051-5G
APOSOR32051-1GEA 538 EUR
APOSOR32051-1G APOSOR32051-5G
2-(Bromomethyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]quinazolin-5(3H)-one 95%
2-(Bromomethyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]quinazolin-5(3H)-one
Formula: C₁₁H₁₀BrN₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056599
Núm. CAS: 139047-54-4