3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Methylsulphonyl)benzylamine Hydrochloride
OR3206-1G OR3206-250MG
APOSOR3206-1GEA 169 EUR
APOSOR3206-1G APOSOR3206-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₂ClNO₂S
Pto. de fusión: 248…254 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09064909
Núm. CAS: 855267-50-4