5-Acetyl-2-chloro-6-methylnicotinonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Acetyl-2-chloro-6-methylpyridine-3-carbonitrile
OR32063-1G OR32063-5G
APOSOR32063-1GEA 306 EUR
APOSOR32063-1G APOSOR32063-5G
5-Acetyl-2-chloro-6-methylnicotinonitrile 97%
5-Acetyl-2-chloro-6-methylnicotinonitrile
Formula: C₉H₇ClN₂O
MW: 194,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01315263
Núm. CAS: 121348-15-0