3-Chloro-N-[4-(dimethylamino)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32082-1G
OR32082-25G
OR32082-5G
APOSOR32082-1GEA
180
EUR
APOSOR32082-1G
APOSOR32082-25G
APOSOR32082-5G
3-Chloro-N-[4-(dimethylamino)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide 95%
3-Chloro-N-[4-(dimethylamino)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide
Formula:
C₁₃H₁₉ClN₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00793368 Núm. CAS: 341966-00-5 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)