1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-methylpiperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32089-1G OR32089-5G
APOSOR32089-1GEA 270 EUR
APOSOR32089-1G APOSOR32089-5G
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-methylpiperazine 95%
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-methylpiperazine
Formula: C₉H₁₄ClN₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01568175
Núm. CAS: 341967-70-2