Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-bromo-4-iodobenzoate
OR321001-1G OR321001-5G
APOSOR321001-1GEA 21.9 EUR
APOSOR321001-1G APOSOR321001-5G
Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Formula: C₈H₆BrIO₂
MW: 340.9400 g/mol
Pto. de fusión: 56…60 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07778512
Núm. CAS: 249647-24-3