Ácido 2-cloro-6-metoxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
OR321002-1G OR321002-5G
APOSOR321002-1GEA 0 EUR
APOSOR321002-1G APOSOR321002-5G
Ácido 2-cloro-6-metoxibenzoico
Ácido 2-cloro-6-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00127702
Núm. CAS: 3260-89-7