Alcohol 3-bromo-4-metoxibencilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3-Bromo-4-methoxyphenyl)methanol
OR321003-25G
APOSOR321003-25GEA 224 EUR
APOSOR321003-25G
Alcohol 3-bromo-4-metoxibencilico 98%
Alcohol 3-bromo-4-metoxibencilico
Formula: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861398
Núm. CAS: 38493-59-3