(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (6-Bromobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methanol
OR32105-1G OR32105-5G
APOSOR32105-1GEA 180 EUR
APOSOR32105-1G APOSOR32105-5G
(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol 95%
(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol
Formula: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02082027
Núm. CAS: 6642-34-8