7-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32111-1G OR32111-5G
APOSOR32111-1GEA 0 EUR
APOSOR32111-1G APOSOR32111-5G
7-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 95%
7-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060516
Núm. CAS: 4790-79-8