tert-Butyl-2-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR32113-1G OR32113-5G
APOSOR32113-1GEA 161 EUR
APOSOR32113-1G APOSOR32113-5G
tert-Butyl-2-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Formula: C₁₃H₂₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100196
Núm. CAS: 301226-27-7