[3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)phenyl]methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32118-1G OR32118-5G
APOSOR32118-1GEA 336 EUR
APOSOR32118-1G APOSOR32118-5G
[3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)phenyl]methanol 95%
[3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)phenyl]methanol
Formula: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001222
Núm. CAS: 385383-48-2