4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32119-1G
OR32119-5G
APOSOR32119-1GEA
163
EUR
APOSOR32119-1G
APOSOR32119-5G
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehyde 95%
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Formula:
C₁₁H₁₀O₃ MW: 190,2 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03001224 Núm. CAS: 145654-01-9 |