7-Hydroxy-6-propyl-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32126-1G OR32126-5G
APOSOR32126-1GEA 180 EUR
APOSOR32126-1G APOSOR32126-5G
7-Hydroxy-6-propyl-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95%
7-Hydroxy-6-propyl-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one
Formula: C₁₅H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791142
Núm. CAS: 57625-51-1