Ácido 12-bromoláurico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3213-1G OR3213-25G OR3213-5G
APOSOR3213-1GEA 63.8 EUR
APOSOR3213-1G APOSOR3213-25G APOSOR3213-5G
Ácido 12-bromoláurico 97%
Ácido 12-bromoláurico
Formula: BrH₂C(CH₂)₁₀COOH
Pto. de fusión: 52…55 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002738
Núm. CAS: 73367-80-3
EINECS: 277-401-4