(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321301-1G OR321301-5G
APOSOR321301-1GEA 71.2 EUR
APOSOR321301-1G APOSOR321301-5G
(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine 95%
(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07772107
Núm. CAS: 928025-57-4