(S)-1-Boc-3-propylpiperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321302-1G OR321302-100MG OR321302-250MG
APOSOR321302-1GEA 290 EUR
APOSOR321302-1G APOSOR321302-100MG APOSOR321302-250MG
(S)-1-Boc-3-propylpiperazine 95%
(S)-1-Boc-3-propylpiperazine
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07772106
Núm. CAS: 928025-58-5