3-(Aminomethyl)piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321303-1G OR321303-250MG
APOSOR321303-1GEA 53.8 EUR
APOSOR321303-1G APOSOR321303-250MG
3-(Aminomethyl)piperidine 97%
3-(Aminomethyl)piperidine
Formula: C₆H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03427344
Núm. CAS: 23099-21-0