5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321310-1G OR321310-5G
APOSOR321310-1GEA 125 EUR
APOSOR321310-1G APOSOR321310-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₈BrNO
Pto. de fusión: 133…135 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03906373
Núm. CAS: 10102-94-0