2-Bromo-3-methylpyrazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321322-1G OR321322-5G
APOSOR321322-1GEA 49.3 EUR
APOSOR321322-1G APOSOR321322-5G
2-Bromo-3-methylpyrazine 97%
2-Bromo-3-methylpyrazine
Formula: C₅H₅BrN₂
Pto. Ebullición: 194,8 °C/760mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08705769
Núm. CAS: 120984-76-1