1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-5-amine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321325-1G OR321325-100MG OR321325-250MG
APOSOR321325-1GEA 214 EUR
APOSOR321325-1G APOSOR321325-100MG APOSOR321325-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-5-amine hydrochloride 97%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-5-amine hydrochloride
Formula: C₇H₈ClN₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16875696
Núm. CAS: 1260771-53-6