1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321326-1G OR321326-5G
APOSOR321326-1GEA 33.5 EUR
APOSOR321326-1G APOSOR321326-5G
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxaldehyde 97%
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690128
Núm. CAS: 933717-10-3