3-(4-Methoxyphenyl)piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321331-1G OR321331-100MG OR321331-250MG
APOSOR321331-1GEA 394 EUR
APOSOR321331-1G APOSOR321331-100MG APOSOR321331-250MG
3-(4-Methoxyphenyl)piperidine 97%
3-(4-Methoxyphenyl)piperidine
Formula: C₁₂H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09837353
Núm. CAS: 19725-26-9