tert-Butyl piperazin-1-ylcarbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321350-250MG
APOSOR321350-250MGEA 94.5 EUR
APOSOR321350-250MG
tert-Butyl piperazin-1-ylcarbamate 97%
tert-Butyl piperazin-1-ylcarbamate
Formula: C₉H₁₉N₃O₂
MW: 201.2661 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11840387
Núm. CAS: 147081-80-9