3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxamide, 1-Boc-3-pyrrolidinecarboxamide, tert-Butyl 3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylate, 3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-Carbamoylpyrrolidine
OR321355-5G
APOSOR321355-5GEA 203 EUR
APOSOR321355-5G
3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₃
MW: 214,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04116210
Núm. CAS: 122684-34-8