5-Bromoindan-2-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321364-1G OR321364-100MG OR321364-250MG
APOSOR321364-1GEA 0 EUR
APOSOR321364-1G APOSOR321364-100MG APOSOR321364-250MG
5-Bromoindan-2-ol 97%
5-Bromoindan-2-ol
Formula: C₉H₉BrO
Pto. de fusión: 115…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12755975
Núm. CAS: 862135-61-3