3-Chloro-2-pyrazinemethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Chloropyrazin-2-yl)methanol
OR321372-1G OR321372-5G OR321372-10G
APOSOR321372-1GEA 87 EUR
APOSOR321372-1G APOSOR321372-5G APOSOR321372-10G
3-Chloro-2-pyrazinemethanol 97%
3-Chloro-2-pyrazinemethanol
Formula: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11977628
Núm. CAS: 89283-32-9