(2R,4R)-Ethyl-4-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(2R,4R)-Ethyl 4-methylpiperidine-2-carboxylate
OR321418-5G
APOSOR321418-5GEA
200
EUR
APOSOR321418-5G
(2R,4R)-Ethyl-4-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
(2R,4R)-Ethyl-4-methylpiperidine-2-carboxylate
Formula:
C₉H₁₇NO₂ MW: 171,2368 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093749 Núm. CAS: 74892-82-3 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)