(S)-1-Boc-3-ethylpiperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321450-25G OR321450-5G
APOSOR321450-25GEA 818 EUR
APOSOR321450-25G APOSOR321450-5G
(S)-1-Boc-3-ethylpiperazine 95%
(S)-1-Boc-3-ethylpiperazine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Pto. de inflamación: 127 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07772110
Núm. CAS: 928025-56-3