tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 4-acetylpiperidine-1-carboxylate
OR321452-1G OR321452-5G OR321452-25G
APOSOR321452-1GEA 21.9 EUR
APOSOR321452-1G APOSOR321452-5G APOSOR321452-25G
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₂₁NO₃
MW: 227.3000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437655
Núm. CAS: 206989-61-9