(3R,4R)-1-Benzyl-N-4-dimethylpiperidin-3-amine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine
OR321454-100G OR321454-5G OR321454-25G
APOSOR321454-100GEA 699 EUR
APOSOR321454-100G APOSOR321454-5G APOSOR321454-25G
(3R,4R)-1-Benzyl-N-4-dimethylpiperidin-3-amine 99%
(3R,4R)-1-Benzyl-N-4-dimethylpiperidin-3-amine
Formula: C₁₄H₂₂N₂
MW: 218,3379 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09475548
Núm. CAS: 477600-70-7