tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 2-Boc-aminomethyl-pyrrolidine

OR321459-5G OR321459-25G
APOSOR321459-5GEA 133 EUR
APOSOR321459-5G APOSOR321459-25G
tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,2780 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658352
Núm. CAS: 149649-58-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR