1-(Aminomethyl)cyclopentanol hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR321461-1G OR321461-5G
APOSOR321461-1GEA 149 EUR
APOSOR321461-1G APOSOR321461-5G
1-(Aminomethyl)cyclopentanol hydrochloride 97%
1-(Aminomethyl)cyclopentanol hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10686694
Núm. CAS: 76066-27-8