Ethyl-1-boc-5-oxoazepane-4-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR321470-1G OR321470-5G
APOSOR321470-1GEA 119 EUR
APOSOR321470-1G APOSOR321470-5G
Ethyl-1-boc-5-oxoazepane-4-carboxylate 97%
Ethyl-1-boc-5-oxoazepane-4-carboxylate
Formula: C₁₄H₂₃NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788451
Núm. CAS: 141642-82-2