7-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR321484-5G
APOSOR321484-5GEA 201 EUR
APOSOR321484-5G
7-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
7-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234945
Núm. CAS: 357263-48-0