6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Bromo-7-azaindole
OR321485-5G
APOSOR321485-5GEA 172 EUR
APOSOR321485-5G
6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659667
Núm. CAS: 143468-13-7