Boc-(2S,5R)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2S,5R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
OR321545-250MG
APOSOR321545-250MGEA 299 EUR
APOSOR321545-250MG
Boc-(2S,5R)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Boc-(2S,5R)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₆H₂₁NO₄
MW: 291,35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01321008
Núm. CAS: 221352-49-4