3-Chloro-2,2-dimethyl-N-phenylpropanamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32156-1G
OR32156-5G
APOSOR32156-1GEA
270
EUR
APOSOR32156-1G
APOSOR32156-5G
3-Chloro-2,2-dimethyl-N-phenylpropanamide 95%
3-Chloro-2,2-dimethyl-N-phenylpropanamide
Formula:
C₁₁H₁₄ClNO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07698577 Núm. CAS: 82820-74-4 |