2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3216-1G OR3216-5G
APOSOR3216-1GEA 75.4 EUR
APOSOR3216-1G APOSOR3216-5G
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₇H₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132992
Núm. CAS: 52606-02-7