2-(1H-Imidazol-1-yl)benzenecarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32163-25G OR32163-5G
APOSOR32163-25GEA 470 EUR
APOSOR32163-25G APOSOR32163-5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzenecarbonitrile 95%
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzenecarbonitrile
Formula: C₁₀H₇N₃
MW: 169,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00127074
Núm. CAS: 25373-49-3